Documentos Principais
K08971122
Kromasil® C4, Bulk
10 μm particle size, pore size 300 Å, pkg of 500 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
NB.21
linha de produto
Kromasil®
Formulário
solid
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
Kromasil® KR300-10-C4-500GM
disponibilidade
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
300 Å pore size
Informações legais
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)