Documentos Principais
K08670895
Kromasil® Eternity C18 HPLC Column
2.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Kromasil®
fabricante/nome comercial
Kromasil® ET-2.5-C18-2.1X100
disponibilidade
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Extensão da rotulagem
14% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
100 mm × 2.1 mm
área da superfície
330 m2/g
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.5 μm
tamanho de poro
100 Å
faixa de pH
1-12
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Informações legais
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)