Documentos Principais
IP336KRSUB
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene, IP 336
Calibration Set B
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 3.350,00
R$ 3.350,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 3.350,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.350,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set B
0.1000 % (1000ppm), 0.3000 % (3000ppm), 0.5000 % (5000ppm). 100 mL ea.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)