Documentos Principais
IP336HMSUC
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set C
Selecione um tamanho
1 KIT
R$ 3.350,00
R$ 3.350,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KIT
R$ 3.350,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.350,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Componentes
Set C
0.5% (5000ppm), 1.00% (10000ppm),  1.50% (15000ppm), 2.00% (20000ppm). 100 mL ea.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)