IP336GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, IP 336
Calibration Set A
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicação(ões)
petroleum
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Componentes
Set A
Blank, 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Blank, 0.0300 % (300ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0700 % (700ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
77 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)