G1007247
HPLC Analysis of Diquat on SeQuant™ ZIC-HILIC. Effect of % Organic in the Mobile Phase on Retention
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: SeQuant ZIC-HILIC, PEEK, 150 x 4.6 mm, 5 μm, 200 Å (1.50455.0001)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 250 mM ammonium acetate, pH 3.7 (see Figure for ratio)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: 313 nm
injection: 5 μL
sample: 50 ppm diquat in acetonitrile:water (1:1)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
agriculture
general analytical
Informações legais
Analito
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)