G006152
LC/MS (TOF) Analysis of 2C Amine Drugs of Abuse on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53934-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate in 90:10 (v:v) acetonitrile:water
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 943 psi (65 bar)
column temp.: 35 °C
detector: TOF/MS
injection: 2 μL
sample: 300 ng/mL in acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
componente de fase móvel
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)