Documentos Principais
G006124
HPLC Analysis of Salicylic Acid and Acetylsalicylic Acid (Aspirin) on Ascentis® Express OH5
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: 2 mM ammonium acetate in 10:90 water:acetonitrile, pH to 7.0 with acetic acid, glacial
flow rate: 0.5 mL/min
pressure: 850 psi (59 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 2 μL
sample: 100 μg/mL salicylic acid, 200 μg/mL acetylsalicylic acid in methanol:acetonitrile (3:7)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Salicylic acid, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
    Acetylsalicylic acid, purum, ≥99.0% (HPLC)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)