Documentos Principais
G006063
GC Analysis of FAMEs in Human Milk on SLB®-IL111
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-IL111, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29647-U)
oven: 50 °C (4 min), 8 °C/min to 160 °C (25 min), 4 °C/min to 220 ºC
inj. temp.: 230 °C
detector: FID, 240 ºC
carrier gas: hydrogen, 40 cm/sec
injection: 0.2 μL 10:1 split
sample: FAMEs from 100 mg human milk transesterified in sodium methoxide/methanol + boron trifluoride
aplicação(ões)
clinical
food and beverages
Informações legais
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)