G005960
HPLC Analysis of Xylo-oligosaccharide on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Proteomix SAX-NP5, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (Z777228)
mobile phase: (A) 0.05% ammonium hydroxide in acetonitrile (B) 0.05% ammonium hydroxide in water
gradient: 15-60% B (20 min)
flow rate: 0.7 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
temp.: 35 °C
detector: ELSD
injection: 10 μL
sample: Xylose oligosaccharides
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)