Documentos Principais
G005955
HPLC Analysis of HSA Fusion Protein on Zenix®-C SEC-300, Effect of Mobile Phase Composition
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Zenix-C SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777092)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0 or (A) 150 mM sodium phosphate buffer, pH 7.0; (B) IPA; (95:5, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: HSA fusion peptide 5 mg/mL (MW 75 kD, pl 5.0, HSA conjugated peptide in diabetes treatment)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)