Documentos Principais
G005889
HPLC Analysis of a Monoclonal Antibody on Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles after Proteolysis with IdeS Protease
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Zenix® SEC-150, 30 cm X 4.6 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 0.15 M potassium phosphate monobasic, pH 7.0 with potassium hydroxide
flow rate: 0.35 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: digested SO57 mAb, ~0.5 g/L
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Nota de análise
Proteolysis of antibodies can be useful for simplifying further analysis. This application demonstrates separation of the two fragments, F(ab′)2 and scFc, after digestion with IdeS protease
Informações legais
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)