G005881
LC/MS/MS Analysis of Drugs of Abuse: Generic Screening on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate water pH 4.0 formic acid; [B] 5 mM ammonium formate (95:5 acetonitrile:water)
gradient: 20% B for 0.5 min; to % B in 5.5 min; held at 100% B for 3 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2538 psi (175 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS, ESI(+), TIC, m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: each compound 1000 ng/mL in 40:60 (water:methanol)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)