G005826
LC/MS (TOF) Analysis of Dermorphin on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: 2 mM ammonium formate (90:10 acetonitrile:water) adjusted to pH 4.5 with formic acid
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TIC 100 – 1000 m/z; APCI (+), XIC m/z = 150.1, 203.7, 378.2
injection: 1 μL
sample: 10 μg/mL in 75:25 acetonitrile:water
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Nota de análise
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)