G005806
LC/MS Analysis of Vitamin D2, D3, Gamma- and Alpha-Tocopherol on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (5:95, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: MS, ESI+
injection: 2 μL
sample: 1 μg/mL in acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)