Documentos Principais
G005803
LC/MS Extracted Ion Chromatogram of MSX, Sulfone, and Sulfoxide on Ascentis® Express OH5 (HILIC Mode)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53769-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid, pH 3.5 with ammonium formate; [B] acetonitrile; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 1350 psi (93 bar)
column temp.: ambient
detector: ESI (+), scan m/z 150-300
injection: 5 μL
sample: 10 μg/mL in 90% methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Nota de análise
This figure shows the extracted ion currents for methionine sulfoximine-related compounds on Ascentis Express OH5. The OH5 shows excellent peak shape compared to traditional HILIC on bare silica.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    L-Methionine sulfoximine, suitable for cell culture
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)