Documentos Principais
G005739
HPLC Analysis of Silymarin on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] water with 0.1% formic acid; [B] methanol
gradient: held at 35% B for 3 min; 35 to 45% B in 10 min; held at 45% B for 2 min; 45 to 100% B in 5 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4105 psi (283 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 20 μL
sample: 100 μg/mL in 90:10, water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of silymarin.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Taxifolin
    Silychristin
    Apigenin 7-glucoside
    Silydianin
    Silybin B
    Isosilybin A
    Isosilybin B
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)