G005717
HPLC Analysis of Phenolics from Rosemary on Ascentis® Express C8
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C8, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53848-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile
gradient: 15 to 100% B in 8.5 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 2 μL
sample: 100 mg/L in 75 μM EDTA, 1.5 mM ascorbate, 15% acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)