Documentos Principais
G005682
HPLC Analysis of Caffeine and Taurine on Ascentis® Express HILIC Column using Evaporative Light Scattering Detection (ELSD)
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILlC, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 with formic acid; [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: 1000 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express HILIC for the efficient separation of caffeine and taurine. Elution is by aqueous normal phase (ANP) as an increase in organic will increase retention.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Caffeine
    Taurine
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)