Documentos Principais
G005680
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (565305-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water (pH unadjusted); [B] acetonitrile
gradient: 25 to 75% B in 10 min; held at 75% B for 5 min
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 340 nm
injection: 10 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Nota de análise
Following pre-column derivatization of primary amino groups using o-phthaldialdehyde/thiol reagent, the Ascentis RP-Amide was used for the analysis of biogenic amines commonly found in wines. These include histamine, spermine, spermidine, tyramine, putrescine and cadaverine. Structures along with an optimized chromatogram are presented.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Histamine
    Spermine
    Spermidine
    Tyramine
    1,4-Diaminobutane
    Cadaverine
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)