G005595
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d′Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: Nero d’Avola wine sample filtered prior injection through a 0.45 μm nylon membrane
column: Discovery HS C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (569255-U)
mobile phase: [A] water, pH 3 with formic acid; [B] acetonitrile, pH 3 with formic acid
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)