Documentos Principais
G005590
GC Analysis of Bergamot Essential Oil on SLB-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-5ms, 10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28465-U)
oven: 50 °C, 14.0 °C/min to 250 °C
inj. temp.: 300 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: hydrogen, 57.0 cm/sec, 184.2 kPa
injection: 0.4 μL, 600:1 split
liner: 0.75 mm ID
sample: bergamot oil, diluted 10:1 in hexane
aplicação(ões)
flavors and fragrances
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)