G005580
GC Analysis of Sicilian Mandarin Essential Oil on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min. to 250 °C (10 min), 10 °C/min to 270 °C (3 min)
inj. temp.: 280 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, constant
injection: 1 μL, 50:1 split
sample: Sicilian mandarin essential oil diluted 1:10 in n-hexane
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Nota de análise
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)