Documentos Principais
G005513
HPLC Analysis of Heroin, Cocaine, Amphetamine and MDMA on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate in water, pH 3.5; [B] 10 mM ammonium acetate in acetonitrile; (2.98, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 1 μL
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC)
    Cocaine hydrochloride, analytical standard
    D-Amphetamine hemisulfate salt solution, analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
    (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)