G005511
US EPA Method 8141: GC Analysis of Organophosphorus Pesticides (OP-Pest) on SPB®-608
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SPB-608, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24103-U)
oven: 60 °C (1 min), 5 °C/min to 200 °C, 15 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: NPD, 320 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min
injection: 2.0 μL, splitless (0.75 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: nitrogen-phosphorous pesticide standard, each analyte at 100 ppb in MTBE
aplicação(ões)
environmental
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)