Documentos Principais
G005467
HPLC Analysis of Flurbiprofen Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] isopropanol; [C] trifluoroacetic acid (95:5:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: 1 g/L in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Flurbiprofen, cyclooxygenase inhibitor
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
componente de fase móvel
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)