Documentos Principais
G005447
HPLC Analysis of Withania (Aswagandha) Standard on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 100% B in 10 min: held at 100% B for 0.5 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 2756 psi (190 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 227 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 80:20, water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express F5 for the efficient separation of withania standards.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)