Documentos Principais
G005441
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate, pH 2.5 (titrated with formic acid); [B] methanol
gradient: 5 to 100% B in 10 min
flow rate: 0.4 mL/min
pressure: 4714 psi (325 bar)
column temp.: 35 °C
detector: APCI (+)
injection: 5 μL
sample: 0.15 - 30 mg/L in 90:10, water:acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various toxins.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Deoxynivalenol
    Aflatoxin B1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin M1
    Fumonisin B1 solution
    Ochratoxin A
    Fumonisin B2 solution
    Zearalenone
    Ver tudo (10)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)