Documentos Principais
G005410
HPLC Analysis of Steroids on Ascentis® Express F5 with Methanolic Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] water [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.2 mL/min
sample: 50 mg/L in 75:25, water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)