Documentos Principais
G005392
HPLC Analysis of Diet Soda Additives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53818-U)
mobile phase: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
pressure: 3191 psi (220 bar)
flow rate: 3 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: (Diet Soda 100 - 500 μg/mL in buffer)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of common drink additives used in diet cola.
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Neotame
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)