G005390
HPLC Analysis of Diet Soda Spiked with Neotame on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express C18, 3 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53818-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5.6 (titrated with acetic acid); [B] water; [C] acetonitrile
gradient: 20% A constant; 75 to 20% B, 5 to 60% C in 1 min; held at 20% B, 60% C for 0.1 min
flow rate: 3 mL/min
pressure: 3191 psi (220 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: neotame 350 μg/mL in diet cola
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Nota de análise
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)