G005388
HPLC Analysis of an Energy Drink on Ascentis® Express HILIC (ELSD Detection)
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium acetate, pH 5 (titrated with acetic acid) [B] water [C] acetonitrile; (9:1:90, A:B:C:)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ELSD, 55° C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: Energy Drink Diluted 1:9 in acetonitrile
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
food and beverages
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)