Documentos Principais
G005378
HPLC Analysis of 25-Hydroxyvitamin D3 and epi-25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol; (25:75, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 265 nm
ESI(+), m/z 100 - 1000
injection: 1 μL
sample: 300 mg/L in 25:75, water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    25-Hydroxyvitamin D3 solution, 5 μg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
    3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, 98% (CP)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)