Documentos Principais
G005362
GC Analysis of FAMEs in Lard Oil on SLB-IL111
suitable for GC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-IL111, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28927-U)
oven: 180 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec
injection: 1 μL, 50:1 split
liner: 4 mm I.D., split type, cup design
sample: Characterized reference oils, methylated using BF3-methanol
prior to analysis
aplicação(ões)
agriculture
food and beverages
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)