Documentos Principais
G005232
GC Analysis of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 45 °C (3 min), 20 °C/min to 360 °C (10 min)
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 365 °C
carrier gas: helium, 1.3 mL/min. constant
injection: 1.0 μL, 100:1 split
liner: 2 mm I.D. straight
sample: TPH Mix 3, each analyte at 1000 μg/mL in carbon disulfide (861394-U)
aplicação(ões)
environmental
Informações legais
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Tetracosane
    Octacosane
    Dotriacontane
    Hexatriacontane
    Tetracontane
    Tetratetracontane
    Ver tudo (17)
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)