Documentos Principais
G005176
SFC Analysis of Diastereomers on Astec® Cellulose DMP, Methanol Additive
application for SFC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
parâmetros de teste
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] methanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
adequação
application for SFC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Nota de análise
This application shows the ability of Astec Cellulose DMP to separate a mixture of diastereomers. The analytes are proprietary pharmaceutical-type compounds.
Outras notas
SFC data provided by Dr. Christina Kraml, Lotus Separations, LLC, Princeton, NJ. Instrument was a Berger Analytical SFC system equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)