G005171
SFC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, Ethanol Additive
application for SFC
About This Item
parâmetros de teste
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] CO2; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1450 psi (100 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: warfarin enantiomers, 2 mg/mL
adequação
application for SFC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Instrument: Berger Analytical SFC system equipped with a dual pump (FCM-1200), autosampler (ALS 3100), column oven (TCM-200) and diode-array detector (DAD-4100); from Mettler Toledo.
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)