Documentos Principais
G005160
HPLC Analysis of Coumachlor Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DM
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CYCLOBOND I 2000 DM, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20924AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 2.9; (20:80, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 3 μL
sample: coumachlor, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Coumachlor, PESTANAL®, analytical standard
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)