Documentos Principais
G004994
HPLC Analysis of Proglumide Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] IPA; [C] TFA; (90:10:0.1, A:B:C)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Proglumide sodium salt, solid
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)