Key Documents
G004727
HPLC Analysis of (+/-)-N,N-Dibenzyltartaric Diamide Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP-DP
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)