Documentos Principais
G004665
HPLC Analysis of Tartaric Acid Enantiomers on Astec® CLC-D, Trace Level Detection
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Astec CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST)
mobile phase: 3 mM copper sulfate, pH 3.2
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    DL-Tartaric acid, ≥99%
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)