Documentos Principais
G004602
HPLC Analysis of AQC-Alanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 0.5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)