G004431
LC/MS Analysis of Clenbuterol In Plasma on Astec® CHIROBIOTIC® T with Phospholipid Removal using HybridSPE® Phospholipid
application for SPE, application for LC-MS
About This Item
técnica(s)
LC/MS: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parâmetros de teste
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: rat plasma spiked with clenbuterol enantiomers at 10 ng/mL
SPE well plate: HybridSPE-Precipitation 96-well Plate, 50 mg/well (575656-U)
sample addition: 100 μL spiked rat plasma followed by 300 μL 1% formic acid in acetonitrile. Mix by vortexing the HybridSPE-PPT plate briefly.
elution: apply vacuum
column: CHIROBIOTIC T, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (12018AST)
mobile phase: 10 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: ABI 3200 QT; ESI(+), MRM: 184/104 m/z (phospholipids); 277.2/203.1 m/z (clenbuterol)
injection: 10 μL
adequação
application for LC-MS
application for SPE
aplicação(ões)
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Aplicação
Informações legais
Aplicação
Padrão
coluna analítica
tubo ou placa SPE
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.