G003840
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SLB-5ms, 10 m × 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28465-U)
oven: 40 °C, 50 °C/min to 320 °C
inj. temp.: 320 °C
detector: FID, 320 °C
carrier gas: hydrogen, 81.5 cm/sec constant
injection: 0.4 μL, 300:1 split
sample: sweet orange essential oil in hexane
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)