Documentos Principais
G003725
HPLC Analysis of Ribonucleosides on Ascentis® Si
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Ascentis Si, 10 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (581508-U)
mobile phase: [A] 150 mM ammonium formate (pH 3.0, with formic acid): [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 270 nm
injection: 1 μL
sample: as indicated in mobile phase
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Uridine, ≥99%
    Adenosine, ≥99% .1 mg/mL
    Guanosine, ≥98% .1 mg/mL
    Cytidine, ≥99.0% (HPLC)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)