G001729
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5, 28-38 Min. Window
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A] (95:5), 0.1% TFA in water:0.1% TFA in acetonitrile; [B] (50:50), 0.1%TFA in water:0.1% TFA in acetonitirle
gradient: 0-100% B in 65 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 50 μL carboxymethylated apohemoglobin tryptic digest in 50 mM ammonium bicarbonate
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Aplicação
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.