G001709
GC Analysis of Alcohols and Hydrocarbons on Equity-1
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: Equity-1, 30 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (28076-U)
oven: 40 °C (5 min), 8 ºC/min to 225 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 275 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec @ 40 °C
injection: 0.1 μL, split 100:1
liner: split, cup design
sample: 32 component mixed solvent sample, equal by weight
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)