G001693
GC Analysis of Industrial Solvents on SUPELCOWAX 10
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.32 mm I.D., 1.0 μm (24211)
oven: 35 °C (8 min), 4 °C/min to 130 °C (2 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25 cm/sec
injection: 0.5 μL, 200:1 split
liner: split, cup design
sample: 59 component neat solvent mixture
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
Analito
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)