Documentos Principais
G001580
HPLC Analysis of Insulin (Species Variants) on Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A]: 71:29, (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile);
[B]: 68:32, (0.1% TFA in water):(0.1% TFA in acetonitrile)
gradient: 0-100% B in 30 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL 5 μL in 0.1% TFA containing 5ug each of three insulin variants
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)