Documentos Principais
G001492
HPLC Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C5
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Discovery BIO Wide Pore C5, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568422-U)
mobile phase: [A]: 0.1% PFPA (pentafluoropropionic acid) in water:acetonitrile (81:19); [B]: 0.1% PFPA in water:acetonitrile (62:38)
gradient: 0-100% B in 19 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 10 μL ~0.25 μg each peptide
sample: Cat. No. P2693
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    Oxytocin
    Bombesin
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)